W272000
Methyl 3-(methylthio)propionate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Methyl 3-(methylmercapto)propionate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
garlic; onion; vegetable; sulfurous; tomato
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W272000-SAMPLE-K | 4061837819773 |
W272000-1KG | |
W272000-1KG-K | 4061837819742 |
W272000-250G | |
W272000-250G-K | 4061837819759 |
W272000-5KG | |
W272000-5KG-K | 4061837819766 |
W272000-SAMPLE |