W366404
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
≥97%, FG
Sinônimo(s):
strawberry furanone methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
caramel; coffee; maple; musty; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(C)OC(C)C1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4-6(8)7(9-3)5(2)10-4/h4H,1-3H3
chave InChI
SIMKGHMLPVDSJE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W366404-100G | |
W366404-100G-K | 4061838093974 |
W366404-5KG-K | 4061838183088 |
W366404-1KG | |
W366404-1KG-K | 4061838193759 |
W366404-5KG | |
W366404-SAMPLE | |
W366404-SAMPLE-K | 4061837537158 |