178519
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
99%
Sinônimo(s):
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
81-85 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
chave InChI
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?