Documentos Principais
W410100
Sigma-Aldrich
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
2,5 Dimethyl furan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.13
Número FEMA:
4101
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
13.119
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
chave InChI
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
51.67 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)