Documentos Principais
W374400
Sigma-Aldrich
Massoia Lactone
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
6-Pentyl-5,6-dihydropyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.23
Número FEMA:
3744
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.037
NACRES:
NA.21
fonte biológica
massoia bark (oil)
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; nutty; fruity
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CCC(CCCCC)O1
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h5,8-9H,2-4,6-7H2,1H3
chave InChI
NEDIAPMWNCQWNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)