W329304
α-Angelica lactone
98%, FG
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
pf
13-17 °C (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
coconut; oily; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
chave InChI
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W329304-1KG-K | 4061837807343 |
W329304-250G-K | 4061837807350 |
W329304-100G | |
W329304-100G-K | 4061837807336 |
W329304-1KG | |
W329304-250G | |
W329304-SAMPLE | |
W329304-SAMPLE-K | 4061837529375 |