W397025
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
natural, ≥93%
Sinônimo(s):
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥93%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
caramel; brown; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W397025-100G-K | |
W397025-1KG-K | |
W397025-SAMPLE-K |