W267020
p-Anisaldehyde
natural, FG
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?