Documentos Principais
05320590
p-Anisaldehyde
primary reference standard
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
471382
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
densidade de vapor
4.7 (vs air)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Clorofórmio-d "100%", 99.95 atom % D
Sigma-Aldrich
151858
Clorofórmio-d
Acetona HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetona
Metanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol