Documentos Principais
W379700
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanone
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Strawberry acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
170.16
Número FEMA:
3797
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.099
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
p.e.
243 °C (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
caramel; brown; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1OC(C)=C(OC(C)=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-4-7(10)8(5(2)11-4)12-6(3)9/h4H,1-3H3
chave InChI
VPKIUOQJQJVLRW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W379700-100G
W379700-100G-K4061837807664
W379700-1KG
W379700-5KG-K4061837537455
W379700-SAMPLE
W379700-1KG-K4061837537448
W379700-25KG
W379700-25KG-K4061836713003
W379700-5KG
W379700-SAMPLE-K4061837807671