40703
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furaneol, Strawberry furanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (GC)
pf
73-77 °C (lit.)
74-83 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
chave InChI
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1