W355305
Isophorone
≥97%, FG
Sinônimo(s):
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
densidade de vapor
4.77 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
864 °F
Lim. expl.
3.8 %
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
213-214 °C (lit.)
pf
−8 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; musty; cooling; camphoraceous; woody; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
chave InChI
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W355305-10KG | |
W355305-1KG | 4061837536748 |
W355305-20KG | 4061837906084 |
W355305-5KG | 4061837906091 |
W355305-SAMPLE | 4061837536755 |