Documentos Principais
W401211
Sigma-Aldrich
1-Methylbutyl acetate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2-Pentyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número FEMA:
4012
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.657
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
cadeia de caracteres SMILES
O(C(CCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 - 73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 - 23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)