538191
Butiraldeído
≥99.0%, dry
Sinônimo(s):
Butanal
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
90 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
temperatura de autoignição
390 °F
Lim. expl.
12.5 %
Impurezas
≤0.30% (water)
índice de refração
n20/D 1.380 (lit.)
pb
75 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 g/L at 20 °C
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde