538124
Propionaldeído
reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Propanal
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
404 °F
Lim. expl.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
Impurezas
≤2.5% (water)
índice de refração
n20/D 1.362 (lit.)
p.e.
46-50 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: soluble
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Unraveling the electrocatalytic reduction mechanism of enols on copper in aqueous media.: Research on the electrocatalytic reduction mechanisms of enols, including implications for propionaldehyde, provides valuable information for chemical synthesis and industrial applications in catalysis (Cui et al., 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde