W292312
Propionaldeído
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Propanal
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
404 °F
Lim. expl.
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
índice de refração
n20/D 1.362 (lit.)
p.e.
46-50 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
chocolate; cocoa; nutty; whiskey; wine-like
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?