Documentos
8.08504
Sigma-Aldrich
Pentanal
for synthesis
Sinônimo(s):
Pentanal, Valeraldehyde, Amylaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
203-784-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
36 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
205 °C
potência
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
4850 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-6.8 % (v/v)
pf
-91 °C
temperatura de transição
flash point 7 °C
solubilidade
11.7 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.815
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C