W254703
Heptyl acetate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
n-Heptyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5.5 (vs air)
pressão de vapor
12 mmHg ( 73 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
192-193 °C (lit.)
pf
−50.2 (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W254703-20KG | |
W254703-4KG-K | 4061837545214 |
W254703-9KG-K | 4061837545221 |
W254703-SAMPLE-K | 4061837515293 |
W254703-1KG | |
W254703-1KG-K | 4061837545207 |
W254703-20KG-K | |
W254703-4KG | |
W254703-9KG | |
W254703-SAMPLE |