W254711
Heptyl acetate
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
n-Heptyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5.5 (vs air)
pressão de vapor
12 mmHg ( 73 °C)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
192-193 °C (lit.)
pf
−50.2 (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?