Documentos Principais
W243507
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl 3-(2-furyl)propanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número FEMA:
2435
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2091
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.022
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
212 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-11-9(10)6-5-8-4-3-7-12-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
chave InChI
OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate can be used as a flavoring agent in the food industry.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Cristina Avonto et al.
Toxicology and applied pharmacology, 318, 16-22 (2017-01-23)
German chamomile is one of the most popular herbal ingredients used in cosmetics and personal care products. Allergic skin reactions following topical application of German chamomile have been occasionally reported, although it is not fully understood which of the chemical
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W243507-1KG
W243507-25G
W243507-SAMPLE
W243507-100G
W243507-100G-K4061837520075
W243507-1KG-K4061837520082
W243507-25G-K4061837520099
W243507-SAMPLE-K4061837520105