Documentos Principais
W257525
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
greener alternative
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
Número FEMA:
2575
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.113
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
307 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
apple; berry; green; waxy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W257525-SAMPLE-K4061838663269
W257525-100G-K4061838663221
W257525-1KG-K4061838663238