Documentos Principais
W349909
Sigma-Aldrich
Hexyl 2-methylbutanoate
≥95%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Hexyl 2-methylbutyrate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CO2(CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.29
Número FEMA:
3499
Número CE:
Conselho da Europa nº:
4132
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.507
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
217-219 °C (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apple; green; spicy; fruity; waxy; tropical
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
YUECNVSODFDKOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)