Key Documents
W205915
Sigma-Aldrich
Butirato de amila
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Butanoato de pentila, Pentilbutirato
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
2059
Número CE:
Conselho da Europa nº:
270
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.044
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.41 (lit.)
pb
184-188 °C (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
banana; cherry; fruity; pineapple; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O butirato de amila é um composto orgânico volátil de odor ativo que foi identificado como um dos principais constituintes de sabor da banana, do damasco e da maçã. Ele é usado como agente flavorizante em chicletes, doces e produtos de panificação.
Aplicação
  • Avaliação de segurança do ingrediente de fragrância RIFM, butirato de amila, número de registro CAS 540-18-1.: Esta revisão abrangente do Instituto de Pesquisa de Materiais de Fragrância avalia a segurança do butirato de amila, amplamente utilizada nos setores de sabor e fragrância, garantindo a conformidade com as normas globais de saúde e segurança (API AM et al., 2020).
  • Os receptores olfativos modulam os processos fisiológicos em células musculares lisas das vias aéreas humanas.: O butirato de amila, juntamente com outros odorantes, tem sido estudado quanto ao seu efeito sobre os receptores olfatórios em células musculares lisas das vias aéreas humanas, fornecendo informações sobre vias terapêuticas não tradicionais para doenças respiratórias (Kalbe B et al., 2016).
  • Transistor de efeito de campo (FET) flexível e ultrassensível baseado em grafeno tipo nariz bioeletrônico.: Explora a alta sensibilidade dos sensores baseados em grafeno a compostos voláteis, como o butirato de amila, para detectar odores, o que poderia revolucionar as abordagens de diagnóstico e o monitoramento ambiental (Park SJ et al., 2012).
  • Nanotubos polipirrol conjugados com receptores olfativos humanos: transdutores de alto desempenho para garras bioeletrônicas do tipo FET.: Discute o uso de butirato de amil na melhoria da funcionalidade de dispositivos bioeletrônicos, contribuindo para o desenvolvimento de sensores avançados para diversas aplicações, incluindo monitoramento de saúde e segurança (Yoon H et al., 2009).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Analysis of odor-active volatiles from Pseudomonas fragi grown in milk
Cormier F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(1), 159-161 (1991)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 28-28 (1971)
R A Gregson et al.
Biological cybernetics, 52(4), 247-258 (1985-01-01)
Two computer controlled experiments in an olfactory cross-modal matching task, using two-component odour mixtures matched against bar diagrams, were designed so that stimulus presentation was contingent upon the recent performance of the subject; stimuli that were relatively poorly (in experiment
Seon Joo Park et al.
Nano letters, 12(10), 5082-5090 (2012-09-12)
Rapid and precise discrimination of various odorants is vital to fabricating enhanced sensing devices in the fields of disease diagnostics, food safety, and environmental monitoring. Here, we demonstrate an ultrasensitive and flexible field-effect transistor (FET) olfactory system, namely, a bioelectronic
Hyeonseok Yoon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(15), 2755-2758 (2009-03-11)
Get a whiff of this: Human olfactory receptor (hOR)-conjugated polypyrrole (PPy) nanotubes were integrated into the field-effect transistor (FET) sensor platform for the fabrication of high-performance bioelectronic noses (see picture, S = source, D = drain). The device can translate