Documentos Principais
W221007
Sigma-Aldrich
Isobutyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
192.25
Número FEMA:
2210
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.788
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
p.e.
253 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cocoa; honey; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)9-14-12(13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
RJASFPFZACBKBE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 5 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Cocoa.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Kye Chung Park et al.
Journal of insect physiology, 78, 33-46 (2015-05-06)
Phytophagous insects detect volatile compounds produced by host and non-host plants, using species-specific sets of olfactory receptor neurons (ORNs). To investigate the relationship between the range of host plants and the profile of ORNs, single sensillum recordings were carried out