W341002
Methyl jasmonate
≥98%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester, Methyl 3-oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥98%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; jasmine; floral; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
chave InChI
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup