Documentos Principais
69530
Supelco
2-Ethylfuran
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.437-1.443
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
92-93 °C/768 mmHg (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccco1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Francisco J Hidalgo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(49), 12045-12051 (2014-11-25)
The carbonyl-scavenging ability of 2-amino-1-methylbenzimidazole (AMBI) and the heterocyclic aromatic amine 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) was investigated in an attempt to identify new routes that can modify the carbonyl content of foods. The reaction of both AMBI and PhIP with 2-alkenals, 2,4-alkadienals