M46845
2-Methylfuran
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Sinônimo(s):
Silvan
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
200-400 BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
63-66 °C (lit.)
densidade
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
chave InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde