Documentos Principais
22137-U
Swagelok® Plug
Swagelok® 100-P, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Sinônimo(s):
Swagelok® 100P,SS PLUGS 1/16"EA
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 100-P
conector
1/16 in. Swagelok
Aplicação
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11(1), 61-63 (1971)