Z153087
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
250 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z153087-1EA | 4061832114736 |