Documentos Principais
W416533
Sigma-Aldrich
Methyl (Z)-5-octenoate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Número FEMA:
4165
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.934
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; fresh; green; tropical
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCC\C=C/CC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
chave InChI
TUHAYWWWVLJJJM-PLNGDYQASA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)