Documentos Principais
P3B050A00
Millipore
Cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax®
50kDa, A Screen, 88 cm2
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® 50 kDa Membrane, A Screen, 88cm2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Nível de qualidade
Características
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 30 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
0.8 cm (0.33 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
88 cm2
área da membrana
88 cm2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Biomax® (Membrane)
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de filtração Pellicon® 3 são cassetes avançados e de alto desempenho, ideais para os ’atuais anticorpos terapêuticos de títulos mais altos, bem como para os processos de filtração mais exigentes que requerem pressões operacionais, temperaturas e regimes de limpeza cáusticos mais altos.
O cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax® é perfeito para a filtração de anticorpos monoclonais e soluções contendo albumina, hormônios, vacinas e fatores de crescimento.
Este dispositivo de ultrafiltração P3B050A00 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 50 kDa NMWCO, uma área de filtração de 88 cm2, uma membrana Biomax® 50 e dimensões de 0,8 cm (A) x 5,6 cm (L) x 20,6 cm (C).
Características e benefícios
  • Robusto & e confiável - ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
  • Alto desempenho - produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
  • Recuperação ideal do produto - graças à comprovada tecnologia de membrana
  • Tecnologia sem vazios - as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
  • Sem defeitos, com adesão superior - a Ultracel® usa membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
  • A fabricação automatizada oferece consistência e confiabilidade de desempenho imbatíveis
  • Cuidados de instalação & fáceis - simples de instalar e manter
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1