Dispositivos para filtração de fluxo tangencial
Seja para uso único ou multiuso, nossos produtos de filtração de fluxo tangencial (TFF) são ideais para a fabricação farmacêutica e biofarmacêutica.
Dispositivos de TFF de passagem única Pellicon®
A TFF de passagem única com nossas cápsulas e cassetes Pellicon® agiliza o processamento concentrando fluxos de processo sem a recirculação da TFF tradicional. Esta é uma maneira simples de aumentar a capacidade, concentração e recuperação de produto e, ao mesmo tempo, reduzir a área ocupada pelos equipamentos. Essa aplicação versátil também permite o processamento contínuo e intensificado, no qual a redução de volume em linha é somada a outras etapas do processo.
Cápsulas Pellicon®
As cápsulas Pellicon® com membrana Ultracel® são projetadas para ultrafiltração e diafiltração simplificadas de biofármacos, oferecendo facilidade de uso e flexibilidade de processo. Essa cápsula inovadora é um verdadeiro dispositivo de TFF de uso único com design exclusivo plug-and-play, sem suporte e pronto para processar em minutos.
Cassetes Pellicon® 3
Os cassetes Pellicon® 3 proporcionam alto rendimento proteico e desempenho consistente, oferecendo ampla compatibilidade química. Eles estão disponíveis com membranas Ultracel® e Biomax® para diferentes necessidades de processamento, incluindo mAbs, plasma, insulina, peptídeos e vacinas. Para superar os desafios de alta viscosidade, nossos cassetes Pellicon® 3 com tela D são otimizados para alcançar maiores concentrações proteicas.
Cassetes Pellicon® 2
Os cassetes Pellicon® 2 são ideais para a ultrafiltração e diafiltração de biológicos, incluindo concentração, dessalinização e troca de tampão de polissacarídeos, suspensões virais e soluções proteicas. Nossas membranas Ultracel® e Biomax® proporcionam ultrafiltração eficiente, enquanto a membrana Durapore® é mais adequada para microfiltração.
Cassetes Pellicon® XL 50
Os cassetes Pellicon® XL 50 acoplam nossas membranas de ultrafiltração e microfiltração com escalabilidade linear para o desenvolvimento de processos ou processamento de pequenos volumes.
Módulos de microfiltração Prostak™
Os módulos de microfiltração Prostak™ oferecem uma construção robusta, desempenho confiável e esterilização por vapor em linha, tornando-os adequados para clarificações, coleta de células e perfusão multiuso. O pequeno volume de retenção e o design de canal aberto permitem uma alta recuperação de produto e caminho de fluxo delicado para o processamento de materiais sensíveis ao cisalhamento.
Suporte para qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos
Complementando nosso portfólio de produtos, o Programa Emprove® fornece três tipos de dossiês para respaldar diferentes estágios de desenvolvimento e operações de fabricação, como qualificação, avaliação de riscos e otimização de processos. Os dossiês consolidam dados abrangentes de testes específicos para cada produto, atestados de qualidade e informações regulatórias em um formato prontamente disponível para simplificar suas necessidades de conformidade.
Recursos de produtos relacionados
Operações de uso único
Guia de desempenho: Pellicon® Capsules with Ultracel® Membrane Performance Guide
Nota de aplicação: Pellicon® Capsules for Single-use Tangential Flow Filtration
Nota de aplicação: Pellicon® Capsules for Ultrafiltration/Diafiltration in the Antibody Drug Conjugate Manufacturing Process
Artigo: ADC Review: Trial of High Efficiency TFF Capsule Prototype for ADC Purification
Artigo: European Biopharmaceutical Review: Novel TFF Capsule Evaluation
Operações multiuso
Guia de desempenho: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane Performance Guide
Guia de desempenho: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane Performance Guide
Nota de aplicação: Performance Evaluation and Cleanability Study using Pellicon® 3 Cassettes with 30 kD Biomax® and Ultracel® Ultrafiltration Membranes
Nota de aplicação: Pellicon® 3 Cassettes with High Viscosity Feed Screen
Operações intensificadas
Nota de aplicação: Process Optimization and Scalability Evaluation of Pellicon® Capsules for Single-pass Tangential Flow Filtration of mAb-Based Biomolecules
Artigo: Adding Versatility with Single-Pass TFF
Informe técnico: Streamlining Bioprocessing Using Pellicon® Cassettes for Single-pass Operation
Expressão, purificação e formulação de anticorpos monoclonais
Especificações de produtos de uso único
Ficha de informações: Cápsulas Pellicon® com membrana Ultracel®
Especificações de produtos multiuso
Ficha de informações: Pellicon® 3 Cassettes with Ultracel® Membrane
Ficha de informações: Pellicon® 3 Cassettes with Biomax® Membrane
Ficha de informações: Pellicon® 2 Filters and Holders
Ficha de informações: Pellicon® XL 50 Cassette and Labscale® TFF System
Ficha de informações: Prostak™ Microfiltration Modules
Especificações gerais de produtos
Ficha de informações: Pellicon® Single-Pass Tangential Flow Filtration
Ficha de informações: Ultracel® Membranes
Ficha de informações: Biomax® Membranes
Products
Destaques
Uma visão geral das soluções de TFF para atingir alta viscosidade de mAbs e IgG plasmática, além de estratégias para limpeza confiável, ciclo após ciclo.
Uma visão geral das cápsulas de TFF de uso único para filtração de fluxo tangencial de passagem única (SPTFF) de anticorpos monoclonais e outras proteínas terapêuticas.
Uma nova abordagem que combina SPTFF com a resina cromatográfica Eshmuno® Q para maior purificação de anticorpos monoclonais.
Cápsula Pellicon®: como é feita e como funciona?
Saiba o que torna a cápsula Pellicon® um verdadeiro dispositivo de TFF de uso único pronto para processar mAbs e ADCs em minutos.