SRP2083
WT-1 (-KTS) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AWT1, GUD, NPHS4, WAGR, WIT-2, WT33
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~55.6 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
250 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... WT1(7490)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1