M6570
Anti-Melan-A antibody, Mouse monoclonal
clone A103, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-MART1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A103, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~22 kDa
reatividade de espécies
human, canine
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract of SKMEL19 cells ()
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MLANA(2315)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)