MABF3201
Anti-MART-1/Melan-A Antibody, clone A103
Sinônimo(s):
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A103, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 13.16 kDa
observed mol wt ~16 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... MLANA(2315)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in SK-MEL-28 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MART-1 in SK-MEL-28 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MART-1 in Western Blotting applicaiton. (Chen, Y.T., et al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(12); 5915-9).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected MART-1/Melan-A in Immunohistochemistry applications (Chen, Y.T., et al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(12);5915-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1