M6324
MART-1 (27-35), Human
Sinônimo(s):
Antigen LB39-AA (27-35) (human), Antigen SK29-AA (27-35) (human), Melan-A Protein (27-35) (human), Melanoma Antigen Recognized By T-Cells 1 (27-35) (human)
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
water, double-distilled: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3