W358118
3-Octanol
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Ethyl pentyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
~4.5 (vs air)
pressão de vapor
~1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
174-176 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
creamy; mushroom; musty; earthy; minty; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, 3-octanol, CAS Registry Number 589-98-0: This safety assessment review offers a thorough examination of 3-Octanol′s application in the fragrance industry, discussing its solvent properties, safety, and handling in laboratory settings, thus serving as a critical reference for researchers focused on industrial applications and safety of fragrance ingredients (Api et al., 2021).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
68 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W358118-8KG-K | 4061837800979 |
W358118-SAMPLE-K | 4061837536922 |
W358118-100G-K | 4061837800955 |
W358118-100G | |
W358118-1KG | |
W358118-1KG-K | 4061837800962 |
W358118-8KG | |
W358118-SAMPLE |