93856
3-Octanol
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl pentyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
~4.5 (vs air)
pressão de vapor
~1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426-1.428
pb
174-176 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
chave InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
68 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?