46214
3-Octanone
analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
167-168 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)