46143
Ofurace
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1N(C2CCOC2=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
chave InChI
OWDLFBLNMPCXSD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2