Documentos Principais
489077
Sigma-Aldrich
DL-Nicotine-(methyl-d3)
99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D3H11N2
Número CAS:
Peso molecular:
165.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refração
n20/D 1.5265 (lit.)
p.e.
247 °C/745 mmHg (lit.)
densidade
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
chave InChI
SNICXCGAKADSCV-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
(−)-Nicotine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36733
(−)-Nicotine
α-Amilase Type XII-A, saline solution, ≥500 units/mg protein (biuret)
Sigma-Aldrich
A3403
α-Amilase