488976
(±)-Cotinine-(methyl-d3)
99 atom % D
Sinônimo(s):
1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, Deuterated (±)-cotinine solution
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
(viscous liquid or solid)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless to yellow
p.e.
250 °C/150 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
chave InChI
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?