36733
(−)-Nicotine
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.5265 (lit.)
densidade
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
chave InChI
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
human ... CHRNA2(1135) , CHRNA4(1137) , CHRNB2(1141)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Separation of (+)-Anabasine hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material; S(−)-Nicotine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; (S)-N-Nitrosoanabasine (NAB) solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.