192619
Tiglic aldehyde
≥96%
Sinônimo(s):
(E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
Ensaio
≥96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
chave InChI
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- alkyl-branched tetraene hydrocarbons, pheromone component for dried fruit beetle
- E,E-2,4-dimethyl-2,4-hexa dienal, volatile constituents of the defensive secretions of Leiobunum nigripalpi
- 4-methyl-2,4-hexadiene-1-ol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S109282-1EA | |
192619-25G | 4061836691431 |
192619-5G | 4061838760579 |