W364620
3-Methyl-2-butenal
≥97%, FG
Sinônimo(s):
3-Methylcrotonaldehyde, 3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
pressão de vapor
7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
133-135 °C (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cherry; fruity; nutty; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
chave InChI
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Study on the reaction of 3-methyl-2-butenal and 3-methylbutanal with Cl atoms: kinetics and reaction mechanism.: Focuses on the kinetics and mechanisms of reactions between 3-methyl-2-butenal and chlorine atoms, which are crucial for understanding its stability and reactivity in environmental contexts (Shi et al., 2022).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?