393204
4-Hydroxynonenal
≥98% (HPLC), liquid, lipid peroxidation marker, Calbiochem®
Sinônimo(s):
4-Hydroxynonenal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Hydroxynonenal, 4-Hydroxynonenal, CAS 75899-68-2, is a major aldehyde product formed by peroxidation of ω-6-unsaturated fatty acids that is regarded as a specific marker of lipid peroxidation.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - RA8510000
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
ethanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCC)\C=C\C=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10/h5,7-9,11H,2-4,6H2,1H3/b7-5+
chave InChI
JVJFIQYAHPMBBX-FNORWQNLSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Na+, K+-ATPase activity
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Carini, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.218, 772.
Li, L., et al. 1996. Toxicol.Appl. Pharmacol.139, 135.
Siems, W.G., et al. 1996. Free Radic. Res.20, 215.
Ullrich, O., et al. 1996. Free Radic. Res.24, 421.
van Kuijk, F.J., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 420.
Esterbauer, H., et al. 1991. Free Radic. Biol. Med.11, 81.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup