269239
Tridecanal
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Tridecyl aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pb
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
chave InChI
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter