D221600
1-Dodecene
95%
Sinônimo(s):
n-Dodec-1-ene, alpha-Dodecene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
forma
liquid
temperatura de autoignição
491 °F
Lim. expl.
~4.7 %
Impurezas
≤2.0% 2-butyl-1-octene
≤2.0% 2-ethyl-1-decene
≤2.0% n-dodecane
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
214-216 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.758 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
chave InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Preparation of linear phenyldodecanes by reacting with benzene using various acid catalysts.
- Hydroformylation reaction by microemulsion method in the presence of rhodium catalyst.
- Synthesis of synthetic lubricants using chromium catalysts via trimerization.
- Alkylation of toluene
- Polymerization using various supported catalysts.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup