Documentos Principais
8.22048
Sigma-Aldrich
1-Dodecene
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Dodecene, 1-Dodecylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
168.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
203-968-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.193 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
226 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.6-5.4 % (v/v)
Viscosidade cinemática
0.68 cSt(100 °C)
p.e.
213-216 °C/1013 hPa
pf
-35 °C
temperatura de transição
flash point 77 °C
densidade
0.76 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCCCC)CCCCC=C
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
chave InChI
CRSBERNSMYQZNG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.758 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
77 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Octadecene ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
74740
1-Octadecene
1-Octadecene technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
O806
1-Octadecene