T9805
1-Tetradecene
technical grade, 92%
Sinônimo(s):
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
6.8 (vs air)
Ensaio
92%
temperatura de autoignição
455 °F
Impurezas
≤2.0% 2-ethyl-1-dodecene
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pb
251 °C (lit.)
pf
−13-−11 °C (lit.)
densidade
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
chave InChI
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol